설명
cholesterol (ovine wool, 98%)
분석
>98% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (700000P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700000P-100mg)
pkg of 1 × 5 g (700000P-5g)
pkg of 1 × 500 mg (700000P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객