710335C
Avanti
18:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
tetraoleoyl cardiolipin; 1,1′,2,2′-tetra-(9Z-octadecenoyl) cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
분석
>99% (TLC)
양식
solution
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (710335C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (710335C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (710335C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (710335C-25mg)
25 mg/mL (710335C-200mg)
25 mg/mL (710335C-500mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객