주요 문서
610017
Avanti
Syringe (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Extruder Syringe, Gas-tight Syringe, 1000μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩193,865
₩193,865
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩193,865
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NA.28
₩193,865
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder, products 610000 and 610023. Contains plunger, needle, syringe screw cap, and PTFE seals.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
애플리케이션
Syringe (1000 μL) has been used:
  • to prepare unilamellar-vesicles
  • to transfer cell membrane solution for the preparation of cell membrane vesicles
  • to transfer lipid stocks in organic solvents for liposome preparation
포장
Syringe Box (8-3/8" X 1-5/8" X 1-1/4") (610017-1Ea)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)