850456C
Avanti
16:0-18:0 PC
1-palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PSPC; PC(16:0/18:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850456C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850456C
농도
10 mg/mL (850456C-25mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
PZNPLUBHRSSFHT-RRHRGVEJSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.