850345C
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; PC(14:0/14:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850345C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850345C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850345C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850345C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850345C
농도
10 mg/mL (850345C-25mg)
25 mg/mL (850345C-1g)
25 mg/mL (850345C-200mg)
25 mg/mL (850345C-500mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of lipid bicelles for nuclear magnetic resonance (NMR) experiments[4]
- in labeled vesicle preparation for fluorescence polarization measurements[5]
- as internal standard (IS) for the quantitation of phosphatidylcholine (PC) by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)[6]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객