ダルベッコ改変イーグル培地F12(DMEM/F12)
近年、血清の代わりに栄養素、成長因子およびホルモンを添加した無血清培地におけるさまざまな細胞株の培養が報告されています。Mather and Sato(BBRC, 1985)は、インスリン、トランスフェリン、上皮成長因子、黄体形成ホルモンまたは卵胞刺激ホルモン、ソマトメジンおよび成長ホルモンを含む無血清培地でLeydig細胞とSertoli細胞の培養に成功したと報告しました。
調べた細胞の種類によって特異的なホルモンの種類と濃度を示しましたが、これらの研究において最適であった培地は、ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)と栄養混合物 Ham's F-12を1:1で混合したものでした。DMEM/F12培地として知られるこの混合培地には、特に21のアミノ酸、10のビタミン、グルコース、鉄および亜鉛が含まれています。
DMEM/F12はDMEMよりも栄養豊富で複雑な培地です。血清の除去による緩衝機能の低下を補うために、組成にHEPES緩衝液を終濃度15 mMで添加することもできます。この合成培地には血清、タンパク質、脂質または成長因子は含まれないため、細胞培養の種類によってはウシ胎児血清(FBS)の添加が必要な場合があります。一部の市販の培地にはグルタミンまたはフェノールレッドが含まれているものと含まれていないものがあります。
製品
DMEM/F12の用途
先進的な基礎培地であるDMEM/F12は、3Dオルガノイド培養や幹細胞培養などの低血清または無血清培地を必要とする用途でよく使用されます。DMEM/F12培地は、低血清または無血清条件を必要とする細胞トランスフェクションの最適化にも使用できます。
低血清または無血清環境を必要とすることが多い幹細胞培養に加えて、初代細胞もDMEM/F12培地で培養することができます。これには、線維芽細胞、MDCK細胞、神経細胞株、グリア細胞、平滑筋細胞が含まれ、高濃度の血清を追加した初代細胞と同等か、それよりも優れた増殖と機能が認められます。DMEM/F12培地で培養した細胞は、高血清条件で培養した細胞と同じ細胞形態を示します。