Merck
D0547
Sigma-Aldrich
ダルベッコ改変イーグル培地/栄養混合物F-12ハム
With L-glutamine and trace elements, without HEPES and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
別名:
DME/F-12, 1:1混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 L
¥9,800
10 X 1 L
¥14,070
¥9,800
単価¥14,000割引30%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 L
¥9,800
10 X 1 L
¥14,070
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
¥9,800
単価¥14,000割引30%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: no
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダルベッコ′改変イーグル′培地/栄養素混合物F-12 Hamは、1:1の混合物です。
アプリケーション
ダルベッコ′改変イーグル′培地(DME)/栄養混合物F-12 Hamは、以下の用途に使用されています:
  • マウス胚由来大脳皮質の培養[1]
  • ヒト角膜縁外植片を培養するためのヒト角膜上皮(HCE)培地の成分として[2]
  • ヒト角膜上皮細胞株の培養[3]
その他情報
モリブデン酸アンモニウム, メタバナジン酸アンモニウム, 塩化第一スズ, 亜セレン酸ナトリウム, 硫酸マグネシウム, 塩化ニッケル, メタケイ酸ナトリウム等の微量元素
数量
12.0 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
再構成
1.2 g/Lの炭酸水素ナトリウムを添加してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimizing the role of limbal explant size and source in determining the outcomes of limbal transplantation: An in vitro study
Abhinav Reddy K, et al.
PLoS ONE (2017)
LPA2 promotes neuronal differentiation and neurite formation in neocortical development
Mizuki U, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 89-94 (2022)
Christo J Botha et al.
The Onderstepoort journal of veterinary research, 87(1), e1-e4 (2020-04-04)
Diplodiosis is an important neuromycotoxicosis of ruminants in South Africa when grazing on harvested maize fields in winter. It is believed to be caused by mycotoxin(s) synthesised by Stenocarpella (Diplodia) maydis. Although several metabolites have been isolated from S. maydis
Ceyda Acilan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(2), 218-234 (2016-10-25)
To overcome the hurdles of cisplatin, majorly its toxicity and resistance, there has been extensive search for alternative anti-cancer metal-based compounds. Here, three Cu(II)-complexes, Cu(Sal-Gly)(phen), Cu(Sal-Gly)(pheamine), Cu(Sal-Gly)(phepoxy) are characterized for their interaction with DNA, cytotoxicity and mechanism of action. The
Selma M Soyal et al.
Molecular neurobiology, 57(2), 752-764 (2019-09-01)
PPARGC1A encodes a transcriptional co-activator also termed peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma coactivator 1-alpha (PGC-1α) which orchestrates multiple transcriptional programs. We have recently identified CNS-specific transcripts that are initiated far upstream of the reference gene (RG) promoter. The regulation of
資料
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation