product name
栄養混合物 F-12ハム, powder, with L-glutamine and 0.863 mg/L zinc sulfate, without sodium bicarbonate, Coon′s Modification, suitable for cell culture
形状
powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: 0.00125 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
sodium pyruvate: 0.22 g/L
glucose: 1.802 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F6636-10X1L:
F6636-2X5L:
F6636-BIBC:
F6636-ALC2:
F6636-50KG:
F6636-ALC:
F6636LF1-BIBC:
F6636-10L:
F6636-VAR:
F6636-BULK:
F6636-25K:
F6636-PROC:
F6636-BG:
F6636-1L:
F6636-50L:
F6636-50K:
F6636-25KG:
試験成績書(COA)