product name
栄養混合物 F-12ハム, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- SH-SY5Yヒト神経芽腫細胞を維持するための最小必須培地
- メス由来神経芽腫細胞の培養
- 初代網膜色素上皮(RPE)細胞およびRPE細胞株の培養
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4888-VAR:
N4888-BULK:
N4888-500ML:
N4888-1L:
N4888-100ML:
N4888-24X500ML:
N4888-6X500ML:
試験成績書(COA)