テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.22 g/L
HEPES: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- HeLa(ヒト子宮頸部腺癌細胞)は、熱失活した10%ウシ胎児血清を添加したこの培地(栄養混合物F-12 ハム)中で増殖させました。
- メンテナンス時およびインキュベーション時に様々な細胞に対する細胞培養に使用されます(すなわち、A549細胞株は、他の成分とともに栄養混合物F-12 ハム培地中で単層として維持されました)
- Cowdria ruminantiumの増殖用培地に使用
- 初代混合グリア細胞培養液の調製時に使用
Ham's F-12およびCoon's F-12のKaighn's修飾により、修飾塩(Konigsbergs)のみならず、アミノ酸とピルビン酸塩の濃度が上昇しました。この培地は、分化したラットとニワトリ細胞、および初代ヒト肝細胞の増殖を支援するようにデザインされました。
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N3520-50K:
N3520LF1-BIBC:
N3520-BIBC:
N3520-10X1L:
N3520-VAR:
N3520-50L:
N3520-50KG:
N3520-VAR-C:
N3520-10L:
N3520-25KG:
N3520-PROC:
N3520-ALC2:
N3520-ALC:
N3520-2X5L:
N3520-25K:
N3520-1L:
N3520-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.