製品名
DMEM/栄養物ミクスチャ F-12 Ham, With 15 mM HEPES, without L-glutamine, L-leucine, L-lysine, L-methionine, CaCl2, MgCl2, MgSO4, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: no
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
NaHCO3: no
phenol red: no
glucose: 3.15 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
D9785-ALC2:
D9785-50K:
D9785-1L:
D9785-PROC:
D9785-50KG:
D9785-BIBC:
D9785-10L:
D9785-25K:
D9785-10X1L:
D9785-2X5L:
D9785-ALC:
D9785-BULK:
D9785LF1-BIBC:
D9785-VAR:
D9785-25KG:
D9785-50L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.