Merck
GCによるレモンチェッロの分析、SLB®-5ms 、SPME処理、100 μm PDMS使用
GCによるレモンチェッロの分析、SLB®-5ms 、SPME処理、100 μm PDMS使用 application for SPME, suitable for GC
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain red hub
Standard
製品番号
詳細
価格
デカナール
≥98% (GC), liquid
酢酸ゲラニル
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
(R)-(+)-リモネン
analytical standard
p-シメン
analytical standard
α-テルピネン
≥95.0% (GC)
γ-テルピネン
analytical standard
Neryl acetate
analytical standard
(+)-α-ピネン
analytical standard
ミルセン
analytical standard
ゲラニオール
analytical standard
酢酸ノニル
≥97%, FCC
(+)-バレンセン
natural, ≥65%
テルピノレン
≥95%, FG
カンフェン
analytical standard
ノナナール
analytical standard
リナロール
analytical standard
シトラール
analytical standard
(−)-α-ビサボロール
analytical standard
酢酸オクチル
analytical standard
α-テルピネオール
analytical standard
オクタナール
analytical standard
α-フェランドレン
natural, ≥85%, FG
酢酸シトロネリル
analytical standard
Undecanal
analytical standard
α-フムレン
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
関連製品
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーホルダー
for use with Manual Sampling, pk of 1
SPMEファイバーホルダー
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2 Autosamplers, pk of 1
CONDITIONS
sample/matrix
Limoncello diluted 1:100 in water, then 5 mL of this solution transferred to a 10 mL crimped vial spiked with 100 μL of a 100 ppm solution of nonane (internal standard)
SPME fiber
100 μm polydimethylsiloxane (57300-U)
extraction
headspace, with a pre-equilibration period of 10 min. at 40 °C, and then a fiber exposure of 30 min. at 40 °C, agitated in an alternate clockwise-anticlockwise rotation mode at 500 ppm
desorption process
250 °C for 5 min
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
40 °C, 3 °C/min to 250 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 260 °C (sampling rate 80 ms)
carrier gas
helium, 35.0 cm/sec
injection
splitless
liner
0.75 mm I.D. SPME (2633901)
sample
Limoncello liquor
詳細
アナリシスノート
In this application, SPME was used for the analysis of volatiles in limoncello using a headspace method. SPME is ideal for the analysis of aroma volatiles in flavored beverages such as liquors. A 100 μm PDMS fiber was inserted into the headspace of the limoncello sample for 30 minutes at 40 °C followed by GC analysis using FID detection. The SLB-5ms GC columns provide consistently low-bleed, inert, efficient, and durable separations.