Merck
30039
Supelco
p-シメン
analytical standard
別名:
1-イソプロピル-4-メチルベンゼン, 4-イソプロピルトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥15,800
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥15,800
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1903377
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.62 (vs air)
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
817 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
n20/D 1.491
bp
176-178 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI Key
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30039-5ML:
30039-BULK:
30039-1ML:
30039-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
3-カレン analytical standard
Supelco
94415
3-カレン
α-テルピネン analytical standard
Supelco
95652
α-テルピネン
ミルセン analytical standard
Supelco
64643
ミルセン
チモール analytical standard
Supelco
72477
チモール
Natalia Busto et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(4), 788-801 (2012-02-07)
The reactions of two diaminotriazine ligands 2,4-diamino-6-(2-pyridyl)-1,3,5-triazine (2-pydaT) and 6-phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine (PhdaT) with ruthenium-arene precursors led to a new family of ruthenium(II) compounds that were spectroscopically characterized. Four of the complexes were cationic, with the general formula [(η(6)-arene)Ru(κ(2)-N,N-2-pydaT)Cl]X (X=BF(4), TsO; arene=p-cymene:
Lutz Ackermann et al.
Organic letters, 14(8), 2146-2149 (2012-04-13)
The ruthenium(II) carboxylate complex [Ru(O(2)CMes)(2)(p-cymene)] enabled efficient direct arylations of unactivated C-H bonds with easily available, inexpensive phenols. Extraordinary chemoselectivity of the well-defined ruthenium catalyst set the stage for challenging C-H/C-O bond functionalizations to occur under solvent-free conditions as well
Vanessa Kar-Yan Lo et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(18), 7588-7591 (2012-04-26)
Complex [(p-cymene)Ru(η(1)-O(2)CCF(3))(2)(OH(2))] mediated transformation of α-diazoacetamides ArCH(2)N(C(CH(3))(3))C(O)CHN(2) to result in carbene insertion into the primary C-H bond exclusively, with the γ-lactam products being isolated in up to 98% yield. This unexpected reaction is striking in view of the presence of
Lydia E H Paul et al.
Inorganic chemistry, 51(2), 1057-1067 (2012-01-10)
The relative affinity of the cationic triangular metallaprism, [(pCH(3)C(6)H(4)Pr(i))(6)Ru(6)(tpt)(2)(dhbq)(3)](6+) ([1](6+)), for various amino acids, ascorbic acid, and glutathione (GSH) has been studied at 37 °C in aqueous solutions at pD 7, using NMR spectroscopy and electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS).
Rajenahally V Jagadeesh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(51), 14375-14379 (2011-11-25)
An easily accessible in situ catalyst composed of [{RuCl(2)(p-cymene)}(2)] and terpyridine has been developed for the selective transfer hydrogenation of aromatic nitro and azo compounds. The procedure is general and the selectivity of the catalyst has been demonstrated by applying
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis