蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 200 °C)
アッセイ
≥95.0% (cis + trans, GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Essential oils using reversed-phase high performance liquid chromatography with photodiode array detection (RP-HPLC-PDA), further confirmed by gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Cymbopogon citratus volatile oil using high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
98 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43318-VAR:
43318-1ML:
43318-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック