W285611
α-フェランドレン
natural, ≥85%, FG
別名:
p-メンタ-1,5-ジエン, メンタジエン, 2-メチル-5-(1-メチルエチル)-1,3-シクロヘキサジエン
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥85%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
spicy; woody
SMILES記法
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
InChI Key
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 °F
引火点(℃)
47 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W285611-BULK-K:
W285611-SAMPLE-K:
W285611-VAR-K:
W285611-100G-K:
W285611-5KG-K:
W285611-1KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis