サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥11,500 |
100 g | カートの在庫状況を確認する | ¥28,200 |
この商品について
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.15 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Application
- 官能誘導型風味分析による最適化加工条件における緑茶のフローラル様香気の増強:この論文では、最適化加工条件が緑茶のフローラル様香気を増強する方法について論じています。デカナールは、風味化学および生化学に関連する重要な香気成分の 1 つです(Wang et al., 2024)。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay 92% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 207-209 °C (lit.) | bp 185 °C/100 mmHg (lit.) | bp 171 °C (lit.) | bp 207-209 °C (lit.) |
| density 0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.831 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.428 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.) | refractive index n20/D 1.419-1.423, n20/D 1.421 (lit.) | refractive index n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under デカナール
signalword
Warning
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified