蒸気密度
3.81 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 132 °C)
APIファミリー
hydroquinone
自己発火温度
930 °F
メーカー/製品名
USP
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI Key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Hydroquinone Cream
- Hydroquinone Topical Solution
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1324002-500MG:4548173350325