Merck
33517
Sigma-Aldrich
フェノール
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
solid
アッセイ:
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.05% m-cresol (GC)
≤0.05% o-cresol (GC)
≤0.05% p-cresol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
bp
180-181 °C
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
転移温度
solidification point ≥40.5 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過塩素酸培地での合成ホウ素ドープダイヤモンド薄膜電極(BDD)におけるフェノールの酸化が提案されています。ドープSnO2被覆チタン陽極で酸素を生成するその酸化のメカニズムが研究されています。フェノール合成については種々の工業的プロセスが述べられています。
アプリケーション
フェノールは、アンモニア定量のためのベルセロ発色反応に関与するフェノール試薬の調製に使用することができます。フェノールはフリーデル・クラフツアルキル化反応によるクレゾールの調製に使用することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33517-250G:
33517-6X250G:
33517-6X100G:
33517-6X500G:
33517-BULK:
33517-500G:4548173919768
33517-VAR:
33517-100G:4548173919751
33517-25KG:
33517-6X1KG:
33517-1KG:
33517-1.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 3-3 (1996)
Electrochemical oxidation of phenol for wastewater treatment using SnO2, anodes.
Comninellis C and Pulgarin C.
J. Appl. Electrochem., 23(2), 108-112 (1993)
Electrochemical oxidation of phenol at boron-doped diamond electrode.
Iniesta J, et al.
Electrochimica Acta, 46(23), 3573-3578 (2001)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less