Merck
Y0001746
システム適合性用ヘキシルレゾルシノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-ヘキシルレソルシノール, 4-ヘキシル-1,3-ジヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥19,900
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5C6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
194.27
Beilstein:
2048312
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hexylresorcinol
メーカー/製品名
EDQM
bp
333-335 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
InChI Key
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hexylresorcinol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
388.4 °F
引火点(℃)
198 °C
適用法令
Jan Code
Y0001746:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)