certified reference material
TraceCERT®
品質水準
APIファミリー
guaiacol
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C)c1c(cc(cc1)OC)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
KYFBKHRLIHDKPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR9076-BULK:
PHR9076-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ