認証
complies with USP (identity)
品質水準
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
形状
crystalline (detached)
自己発火温度
1319 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
8.6 %
不純物
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
転移温度
solidification point ≥40 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
in accordance for appearance of solution
Citrobacter spp.
Escherichia coli
coliforms
アプリケーション
food and beverages
water monitoring
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16016-VAR-R:
16016-100G-R:4548173355078
16016-6X1KG-R:
16016-6X500G-R:
16016-BULK-R:
16016-500G-R:
16016-1KG-R:
16016-25KG-R:
16016-20KG-R:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック