Merck
1445925
USP
モノエタノールアミン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
エタノールアミン, 2-アミノエタノール, 2-アミノエチルアルコール, ETA, MEA, MEA-LCI, MEA90, モノエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥63,800
¥63,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥63,800
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥63,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
ethanolamine
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Monoethanolamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1445925-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)