Merck
1.05422
SAFC
水酸化アンモニウム 溶液
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
医薬品製造
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352402
認証
BP
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
483 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
liquid
expl. lim.
27 %
濃度
25%
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Ammonia solution is a pH-adjusting or buffering agent typically used in a variety of liquid formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1054222500:
CO1E1054221000:
1054229180:
1054229920:
1054229025:
1054221003:
1054221000:
D1054221000:
1054229999:
1054229017:
1.05422.9025.BWT:
1054222501:
1.05422.1000.BWT:
1054220000:
CO1I1054229025:
試験成績書(COA)