1294808
USP
グルタミン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-グルタミン, (S)-2,5-ジアミノ-5-オキソペンタン酸, L-グルタミン酸 5-アミド, レボグルタミド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glutamine
メーカー/製品名
USP
mp
185 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Glycyl-l-glutamine
- l-Alanyl-l-glutamine
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
WGK
WGK 1
Jan Code
1294808-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック