Merck
605018
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCO(CH2)2CH(NH2)13CO2H
分子量:
147.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-YTCQKPCCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
605018-1G:
605018-VAR:
605018-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)