Merck
G0355000
L-グルタミン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(S)-2-アミノペンタン二酸, Glu
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723801
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glutamic acid
メーカー/製品名
EDQM
mp
205 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Glutamic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
興奮性アミノ酸系伝達物質で、グルタミン酸受容体(代謝型受容体、カイニン酸受容体、NMDA受容体、AMPA受容体)のあらゆるサブタイプのアゴニストです。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
G0355000:
G0355000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dania Vecchia et al.
Neurobiology of disease, 69, 225-234 (2014-06-08)
Familial hemiplegic migraine type 1 (FHM1), a monogenic subtype of migraine with aura, is caused by gain-of-function mutations in CaV2.1 (P/Q-type) calcium channels. In FHM1 knockin mice, excitatory neurotransmission at cortical pyramidal cell synapses is enhanced, but inhibitory neurotransmission at
R Dave et al.
Amino acids, 24(3), 245-261 (2003-04-23)
Gamma-fluorinated analogues of glutamic acid and glutamine are compounds of biological interest. Syntheses of such compounds are extensively reviewed in this article. 4-fluoroglutamic acid was prepared as a mixture of racemic diastereomers by Michael reaction, inverse-Michael reaction or by electrophilic
Nils Muhlert et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 85(8), 833-839 (2014-01-17)
Glutamate is the principal excitatory neurotransmitter and is involved in normal brain function. Cognitive impairment is common in multiple sclerosis (MS), and understanding its mechanisms is crucial for developing effective treatments. We used structural and metabolic brain imaging to test
Ulrike Pannasch et al.
Nature neuroscience, 17(4), 549-558 (2014-03-04)
Astrocytes play active roles in brain physiology by dynamic interactions with neurons. Connexin 30, one of the two main astroglial gap-junction subunits, is thought to be involved in behavioral and basic cognitive processes. However, the underlying cellular and molecular mechanisms
Mette H Poulsen et al.
Journal of molecular biology, 427(1), 176-189 (2014-05-28)
The N-methyl-d-aspartate receptors (NMDARs) constitute an important class of ligand-gated cation channels that are involved in the majority of excitatory neurotransmission in the human brain. Compounds that bind in the NMDAR ion channel and act as blockers are use- and