APIファミリー
glutamine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- l-Alanyl-l-glutamine
- Glycyl-l-glutamine
- Glycyl-l-tyrosine
アナリシスノート
WGK
WGK 1
Jan Code
1012517-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック