Merck
605220
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-1,2-13C2
≥98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCO(CH2)213CH(NH2)13CO2H
分子量:
148.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H][13C@](N)(CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,5+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-JAWTVSONSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605220-BULK:
605220-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)