Merck
G6392
Sigma-Aldrich
L-グルタミン
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
(S)-2,5-ジアミノ-5-オキソペンタン酸, L-グルタミン酸 5-アミド, レボグルタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥5,260
10 VIALS
¥38,600
¥5,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥5,260
10 VIALS
¥38,600
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
¥5,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
powder
包装
vial of 0.292 g
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white to faint yellow
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10 mL/vial, clear to slightly hazy
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-グルタミンは培地サプリメントとして次のような用途で使用されてきました:
  • 蝸牛の器官型培養[1]
  • HeLa細胞培養用イスコフ改変ダルベッコ培地[2]
  • 肝細胞初代培養用ダルベッコ改変イーグル培地[3]
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミンは必須アミノ酸の1つで、培養培地の重要な構成成分であり、培養細胞の主なエネルギー源となります。細胞の性能を最適にするためには、通常は培地を使用する前にL-グルタミンを補充する必要があります。
グルタミンは、細胞mTOR(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質)シグナル伝達を介してタンパク質代謝回転を媒介しています。また、アポトーシスの阻害に関与していることも知られています。[4]
L-グルタミンは、培養細胞の主なエネルギー源となる重要な培地成分である必須アミノ酸です。L-グルタミンは、乾燥粉末および凍結溶液の状態で非常に安定です。しかし、液体培地やストック溶液において、L-グルタミンは比較的速く分解します。最適な細胞の性能には通常、使用前の培地へのL-グルタミンの添加が必要です。
包装
50 mLアンバ-セラムバイアル(ゴム栓付き)。
適合性
細胞培養用途、特に無血清細胞培養への使用に適しています。
再構成
10 mL滅菌水で復元すると、200 mM溶液になります。
その他情報
現在の無血清培地組成には、ジペプチドL-Ala-L-Glnが頻用されます。これにより、in vitroにおいて安定型のグルタミンが培地に提供されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6392-10VL:
G6392-1VL:
G6392PROC:
G6392-VAR:
G6392-1VL-PW:
G6392-PH:
G6392-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Nonresonant confocal Raman imaging of DNA and protein distribution in apoptotic cells
Uzunbajakava N, et al.
Biophysical Journal, 84(6), 3968-3981 (2003)
The signal peptide anchors apolipoprotein M in plasma lipoproteins and prevents rapid clearance of apolipoprotein M from plasma
Christoffersen C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(27), 18765-18772 (2008)
Cisplatin ototoxicity in rat cochlear organotypic cultures
Ding D, et al.
Hearing Research, 282(1-2), 196-203 (2011)
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
プロトコル
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
調製手順、応用例、FAQ、トラブルシューティングが記載された細胞生存率・細胞毒性測定用WST-1アッセイプロトコル。
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
すべて表示
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 回答
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.