Merck
1181302
USP
デキストロース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-(+)-グルコース, デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥90,300
¥90,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥90,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥90,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dextrose
メーカー/製品名
USP
mp
150-152 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイでの使用に適したDextrose USP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイおよび確認試験用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます:
その他情報
This product is part of USP Biologics Program.
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1181302-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Dextrates
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(1), 5742-5742 (2018)
Galactose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2020)
Liquid Glucose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(1), 5788-5788 (2019)
Dextrose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(6), 1321-1321 (2020)
Dextrose Excipient
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 5743-5743 (2020)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf