Merck
57244
Supelco
ポリエチレン(PE)製フリット、多孔性、孔径20μm
for use with 1mL SPE Tube, pk of 216
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
216 EA
¥14,300
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
216 EA
¥14,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
詳細
for SPE Tube
品質水準
包装
pk of 216
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 1mL SPE Tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A fully automated azeotropic drying free synthesis of O-(2-[18F]fluoroethyl)-l-tyrosine ([18F]FET) using tetrabutylammonium tosylate.
Victoriya Orlovskaya et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 152, 135-139 (2019-07-13)