Merck
M1254
Sigma-Aldrich
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸, 4-モルホリンプロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO4S
CAS番号:
分子量:
209.26
Beilstein:
1106776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品名
MOPS, ≥99.5% (titration)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
crystalline powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
affinity chromatography: suitable
electrophoresis: suitable
white
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
適合性
suitable for HPLC
アプリケーション
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
保管温度
room temp
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI Key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MOPS(3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸)は、プロパンスルトンバッファーとしても知られる多用途な「グッドバッファー」であり、生物学的研究に幅広く使用されています。モルホリン環を特徴とするその構造は、MES(2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸)と類似しています。生理的関連性の観点では、MOPSのpKaは7.2であり生理的pHとよく一致しているため、中性に近い環境を要する研究に適しています。pKaが6.1のMESに比べて、MOPSはより生理学的に適切な緩衝能力をもたらします。
MOPSは、多様な研究領域においてさまざまな機能を果たします。緩衝剤としては、細胞培養培地のpHの安定化に使用することができ、最適な細胞増殖と細胞機能を促進します。また、クロマトグラフィーにおけるタンパク質精製に使用することもあり、タンパク質溶液を安定させ、さらにさまざまな電気泳動技術において高信頼性のランニングバッファーとして機能して、生体分子の効率的な分離と分析を可能にします。また、MOPSは、後続するタンパク質抽出や核酸抽出のために細胞を効果的に溶解させて、溶液中の酵素を安定させ、研究目的の酵素活性を保証します。さらに、最適な細胞増殖を得るための増殖培地のpHの微調整に役立つことも分かっています。
MOPSは、特に銅(Cu)、ニッケル(Ni)、マンガン (Mn)、亜鉛(Zn)、コバルト(Co)イオンなどの金属イオンとの相互作用が極めて弱いといった追加的な優位性を有するため、金属イオンが関与する研究に最適です。優れた水溶性を示すことから、さまざまな緩衝液製剤に使用しやすく、また脂溶性が極めて低いことにより、膜の不浸透性を保証して細胞プロセスへの干渉を最小限に抑えます。このようにMOPSは、さまざまな生物学的分野にわたって広く使用されている高信頼性のバッファーであり、多用途であり生理的関連性に優れている、金属相互作用が極めて弱い、使いやすいなどの差別化要素を有し、細胞生物学、タンパク質科学、電気泳動、生化学に関する研究に幅広く使用されています。
アプリケーション
MOPSは以下に使用されています:
  • レンチウイルス粒子の作成における細胞培養添加剤成分として
  • 微生物増殖培地における緩衝剤および核抽出バッファーとして
  • 心臓ミトコンドリアを単離するためのMMSE-Aバッファーの成分として
  • 完全合成(SC)培地の成分として
  • NADHの蛍光消光のバッファーとして
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究に最適
  • 電気泳動およびタンパク質分離用のバッファ―成分として使用可能
  • 7.2のpKa(25°C)によりpH 6.5~7.9(25°C)を有効に緩衝する
  • 水溶性が高い
  • 金属イオン結合が極めて弱い
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1254-BULK:
M1254-25KG-DP:
M1254-50KG:
2540045:
M1254-25G:
M1254-1KG:
M1254-250G:
M1254-100G:
M1254-VAR:
M1254-25KG:
M1254-5KG:
M1254-6X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review
Ferreira CMH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(39), 30989-31003 (2015)
Detailed design and comparative analysis of protocols for optimized production of high-performance HIV-1-derived lentiviral particles
Mitta B, et al.
Metabolic engineering, 7(5-6), 426-436 (2005)
PROTOCOLS: Chromatin immunoprecipitation from Arabidopsis tissues
Yamaguchi N, et al.
The Arabidopsis Book / American Society of Plant Biologists, 12(3), e170-e170 (2014)
Interactions of biological buffers with macromolecules: The ubiquitous ?smart? polymer PNIPAM and the biological buffers MES, MOPS, and MOPSO
Taha M, et al.
Macromolecules, 44(21), 8575-8589 (2011)
Survival to different acid challenges and outer membrane protein profiles of pathogenic Escherichia coli strains isolated from pozol, a Mexican typical maize fermented food
Sainz T, et al.
International Journal of Food Microbiology, 105(3), 357-367 (2005)
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.