スキップする
H3375
HEPES
≥99.5% (titration)
HEPES
別名:
4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥4,220
100 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥7,830
250 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥18,000
500 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥32,500
1 kg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥59,400
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥198,000
25 kg
カートの在庫状況を確認する
お問い合わせ
50 kg
カートの在庫状況を確認する
お問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-907-9
Beilstein/REAXYS Number:
883043
MDL number:
¥4,220
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for component for culture media, suitable for enzyme extraction
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPESは、4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタン-スルホン酸としても知られる両性イオン性N-置換アミノスルホン酸バッファーです。6.8~8.2のpH範囲で有効であり、25°CにおけるpKaは7.48です。特に細胞生物学、生化学、および生物学の研究において最も多用途なバッファーの1つとされているHEPESは、双極イオン性バッファーであり、ほとんどの金属イオンと有意な錯体を形成しないグッドバッファーの1つです。金属イオンを含む溶液の非配位バッファーとしてこれが適しているのは、この特性のためです。
細胞培養に幅広く使用されているHEPESは、安定した生理的pHを維持することに優れており、これは細胞呼吸によって二酸化炭素濃度の変動が生じても変わりませんが、重炭酸塩バッファーにおいてはそれほど機能しません。また、等電点電気泳動法においては、pH勾配を形成するための両性分離剤として機能します。さらに、DNA制限酵素反応に対しては、置換アミン基の数が少ないトリスなどのバッファーよりも低いレベルの干渉を示します。これらの用途以外にも、HEPESは免疫沈降、細胞溶解、および生細胞イメージングを含むさまざまな生物学的および生化学的研究に使用できる可能性があります。この優れた汎用性から、さまざまな研究用途に不可欠なツールとなっています。
HEPESは、生物学的研究に利用できる最も多用途なバッファーの1つとされています。生理学的なpHにおいて分子は両性イオンであり、pH 6.8~8.2でバッファーとして有効です。HEPESは、組織培養を含む幅広いアプリケーションに使用されています。細胞培養培地のためのバッファーに一般的に使用されます。HEPESは、Mgに関するin vitro実験に使用できます。
Application
HEPESは以下に使用されています:
  • ゼブラフィッシュ胚の原腸形成後のメラニン色素形成阻害に使用されるDanieau培地の成分
  • 鉄の分解試験に使用されるハンクス液の成分
  • 培養細胞へのプラスミドのトランスフェクションに使用するHEPES培地の成分
  • RPMI-1640、L-グルタミン、FBS、ピルビン酸ナトリウム、およびβ-メルカプトエタノールとともに使用する、ラット膵島細胞腺腫細胞の培養培地成分
  • 核輸送実験に必要な、新鮮卵母細胞の洗浄のための、TCM 199培地への添加剤
Features and Benefits
  • 生化学および生物学の研究に適した高純度の製品
  • 細胞培養に適している
  • 水溶性が高く、有効なpH範囲は6.8~8.2および25 °CにおけるpKaは7.5
Other Notes
Redi-Dri製品リストRDD002をご覧ください。
HEPES製品の仕様をHEPES仕様表と容易に比較できます。
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H4034H6147391338
HEPES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H3375
HEPES
HEPES BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES
HEPES BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H6147
HEPES
HEPES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Millipore
391338
HEPES
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% dry basis (titration)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–7/7 質問  
  1. Hello, Is it possible that there are traces of iron or zinc in the final product ? Thank you
    1 回答
    1. Trace metal analysis is not performed on this product. The iron and zinc levels are not determined. However, testing for product 54457, HEPES for molecular biology, BioUltra, does include trace metal analysis, included iron and zinc. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis for the 54457, HEPES.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/54457#product-documentation
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. What concentration of HEPES should be used for cell culture without CO2, to maintain optimal pH?
    1 回答
    1. This product has not been tested for cell culture use. A better choice is H4034 HEPES BioPerformance Certified, ?99.5% (titration), suitable for cell culture, or one of the other products referred to in the Technical Bulletin found in the documentation section of the product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h4034#product-documentation
      役に立ちましたか?
  5. What is the purpose of using HEPES in cell culture?
    1 回答
    1. HEPES provides supplemental buffering for media in pH range of 7.2 to 7.6. It has no nutritional value to cells.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. What is the concentration of HEPES used in cell culture?
    1 回答
    1. HEPES is typically used in cell culture in the range of 10-25 mM.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Southampton
    • 1件のレビュー
    • 2件の投票
    星5/5個です。
    Arrived quickly and well packaged
    Arrived very quickly and well packaged, thank you.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?