Merck
54221-U
Supelco
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100
別名:
3 mL容SPE製フリット付き空チューブ, 100本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥26,700
¥26,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥26,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
¥26,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene
詳細
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 100
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エンプティSPEチュ-ブにはお手持ちのSPEを充填してご使用ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)