Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
M3671
MES
low moisture content, ≥99% (titration)
別名:
2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸, 4-モルホリンエタンスルホン酸
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
保管条件
dry at room temperature
不純物
≤1.0% water
色
white
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa
6.1
密度
1.23 g/cm3 at 20—25 °C
1.27 g/cm3 at 20—25 °C
アプリケーション
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI Key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この汎用性に優れたバッファーは、細胞培養培地、タンパク質ベースのバッファー製剤、および電気泳動ランニングバッファーのための溶液の安定した環境を維持するために幅広く使用できます。その重要性は、抗体、ペプチド、タンパク質、血液成分、および増殖因子の精製プロセスにまで及びます。低イオン移動度をもたらすMESバッファーは、キャピラリー電気泳動法のための最適な選択肢として注目されています。特に、カコジル酸緩衝液や非双性イオン性バッファーなどの毒性を示すおそれのある物質、例えばクエン酸塩やリンゴ酸塩などに代わる、より安全な代替品としての役割を果たします。MESバッファーは、成長培地のpHを微調整する、酵素溶液を安定化させる、およびさまざまな実験設定においてPAGEランニングバッファーの成分として機能する、などの有用性も示されています。
アプリケーション
特徴および利点
- 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
- 6.1のpKa(25°C)によりpH 5.5~6.7(25°C)を有効に緩衝する
- 水溶性が高い
- 金属イオン結合が極めて弱い
- トリスやリン酸塩などの他のバッファーより細胞毒性が低い
- 幅広いpH範囲で安定している
- UV吸光度が低く、反応性が極めて低い
品質
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3671-10G:
M3671-BULK-PC:
M3671-250G:4548173217659
M3671-1KG:4548173217642
M3671-BULK:
M3671-50G:4548173217666
M3671-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
メルクのプレミックス溶液とプロトコルでSDS-PAGEゲル調製を簡素化し、正確なタンパク質分離を達成しましょう。
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf役に立ちましたか?
-
-
What is the solubility of Product M3671, MES - low moisture?
1 回答-
We test the solubility of Prod. No. M3671 at 20 grams in 80 mL of water. A clear, colorless solution is obtained. This concentration is not necessarily the upper solubility limit of MES in water.
役に立ちましたか?
-
-
What is the pH of a solution of Product M3671, MES - low moisture?
1 回答-
The pH of a 0.5 M solution in water should be between 2.5 and 4.0.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
役に立ちましたか?
-
-
Is Product M3671, MES - low moisture, autoclavable?
1 回答-
Autoclaving is not recommended for any sulfonic acid buffer solution. Sterilization of a MES buffer solution can be accomplished by filtering it through a 0.2 micron filter.
役に立ちましたか?
-
-
What does low moisture content mean in the description of Product M3671, MES - low moisture?
1 回答-
The amount of water/moisture for MES (M3671) is tested by Karl Fisher and meets a specification of less than 1%. The other MES Hydrates offered have a specification of less than 9%.
役に立ちましたか?
-
-
How does one prepare a buffer using Product M3671, MES - low moisture, free acid?
1 回答-
A buffer using MES free acid can be prepared by titrating the free acid with sodium hydroxide to the desired pH. Alternatively, volumes of equimolar MES free acid and sodium MES can be mixed to attain the desired pH.