Merck
I202
Sigma-Aldrich
イミダゾール
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,3-ジアザ-2,4-シクロペンタジエン, グリオキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
pH 6.2~7.8の範囲におけるバッファーとして優れています。
イミダゾールは、バイオミメティクスアプリケーションの足場として使用される生体適合性分子です。本化合物は、薬物およびタンパク質との水素結合能を有するバイオ試薬として使用されます。また、本化合物は、燃料電池用途の電解質を形成するための添加剤としても使用することができます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I202-5G:
I202-25KG:
I202-5KG:
I202-10KG:
I202-500G:
I202-BULK:
I202-100G:
I202-2KG:
I202-25G:
I202-VAR:
I202-1G:
I202-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Imidazole and 1-methyl imidazole in phosphoric acid doped polybenzimidazole, electrolyte for fuel cells
Schechter A and Savinell RF
Solid State Ionics, 147(1-2), 181-187 (2002)
Imidazole-and imidazolium-containing polymers for biology and material science applications
Anderson EB and Long TE
Polymer, 51(12), 2447-2454 (2010)
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
関連コンテンツ
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.