Merck
57242
Supelco
空SPEチューブ (フリッツ無)
volume 6 mL, pkg of 30 ea
別名:
SPEリザーバー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥7,310
¥7,310
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥7,310
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥7,310
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene
包装
pkg of 30 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
for use with S10L Elution reservoir
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固相抽出器はサンプル捕集と濃縮のためにガラス製バイアルまたはチューブを使用します。吸着材によっては小型SPEカートリッジよりも大きな脱着容積を必要とするため、その場合はSPEチューブを使用します。[1]
アプリケーション
鉱物油系金属切削油(MWF)ミストへの職業性暴露を調査する実験において、ミストのサンプリングと分析中に起こり得る蒸発溶媒(蒸発フラクションからの寄与)の干渉を低下させるため、空のSPEチューブ(フリットなし)を、片面が閉じたポリスチレン製カセット(内部にガラス繊維フィルターを充填)と連結しました。[2]
特徴および利点
SPEチュ-ブアダプタ-と組み合わせることで、標準的なSPEカ-トリッジの上にエンプティSPEチュ-ブを重ねて使用できます。エンプティSPEチュ-ブはサンプル負荷量が多いときにリザ-バ-として働きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) mist: development of new methodologies for mist sampling and analysis. Results from an inter-laboratory comparison.
Huynh, C. Khanh, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 151 (2009)
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)