Merck
F8775
Sigma-Aldrich
ホルムアルデヒド 溶液
for molecular biology, 36.5-38% in H2O
別名:
ホルマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥5,400
500 ML
¥5,900
4 X 25 ML
¥10,400
¥5,400
単価¥6,790割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥5,400
500 ML
¥5,900
4 X 25 ML
¥10,400
About This Item
化学式:
HCHO
CAS番号:
分子量:
30.03
Beilstein:
1209228
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード:
for molecular biology
テクニック:
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
アプリケーション:
general analytical
genomic analysis
蒸気圧:
52 mmHg ( 37 °C)
¥5,400
単価¥6,790割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
572 °F
含みます
10-15% methanol
濃度
36.5-38% in H2O
テクニック
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
アプリケーション
general analytical
genomic analysis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアルデヒドは、無色で刺激臭のある化学物質で、さまざまな生物学的研究や実験環境で幅広く使用されています。37%溶液(ホルマリン)として主に供給されるホルムアルデヒドの用途は多岐にわたり、組織の保存および滅菌から、RNAゲル電気泳動の変性剤としての機能にまで及びます。ただし、健康リスクのおそれがあることを認識することは重要で、適切な予防措置を講じた上で取り扱う必要があります。以下のような多面的機能を有します:
  • 保存剤:ホルムアルデヒドは微生物増殖を阻害できるため、生体サンプルに有効な保存剤であり、腐敗を阻止してサンプルの完全性を確保し、その後の分析を可能にします。この特性は、医学研究施設や博物館で使用され、また死体防腐処理用薬液にも使用されています。
  • 固定剤:組織学においては、ホルムアルデヒドは固定剤として機能し、タンパク質を架橋して、顕微鏡検査のために組織構造を保存します。そのため、解剖学的構造の詳細や細胞の構成要素を極めて鮮明に可視化できます。
  • 変性剤:ホルムアルデヒド-アガロースゲル電気泳動などの分子生物学的手法においては、ホルムアルデヒドはRNA分子を変性し、二次構造の形成からこれらを保護し、サイズによる分離を可能にします。この手法は、遺伝子発現およびRNA完全性の研究に極めて有用であることが分かっています。
アプリケーション
ホルムアルデヒド溶液は、細胞および組織切片の固定に使用されています。[1][2]これは、ホルムアルデヒドアガロースゲル電気泳動に使用されています。[3]ホルムアルデヒドは、RNAのホルムアルデヒド-アガロースゲル電気泳動における変性剤として使用されます。
特徴および利点
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
  • 分子生物学および生化学の研究に適している
アナリシスノート
ホルムアルデヒドアガロースゲルを用いたRNAの電気泳動のテスト済みです。
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
133.0 °F - closed cup
引火点(℃)
56.11 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F8775-500ML:4548173197043
F8775-BULK:
F8775-4X25ML:4548173197036
F8775-VAR:
F8775-25ML:4548173197029
F8775-6X500ML:4548173197050
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
RNA-dependent RNA Polymerase Assay for Hepatitis E Virus.
Nair VP et al.
Bio-protocol null
Farrell RE
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization (2010)
Lun Zhao et al.
Nature communications, 10(1), 3640-3640 (2019-08-15)
Insight into high-resolution three-dimensional genome organization and its effect on transcription remains largely elusive in plants. Here, using a long-read ChIA-PET approach, we map H3K4me3- and RNA polymerase II (RNAPII)-associated promoter-promoter interactions and H3K9me2-marked heterochromatin interactions at nucleotide/gene resolution in rice.
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Yanwei Sha et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 7(8), e807-e807 (2019-07-04)
Asthenozoospermia (AZS), also known as asthenospermia, is characterized by reduced motility of ejaculated spermatozoa and is detected in more than 40% of infertile patients. Because the proportion of progressive spermatozoa in severe AZS is <1%, severe AZS is an urgent
プロトコル
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf