57608U
57608-U
別名:
リバーシブル空 SPE カートリッジチューブ、3 mL
¥23,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
1 of 10
Supelco
504394
PTFEフリット付き空ガラスSPEチューブ、20 μm多孔性
57602-U
空リバーシブル型SPEチューブ、非フルオラスポリプロピレン
57607-U
57242
空SPEチューブ (フリッツ無)
59984-U
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
21321
Hamilton® Microliter™ syringe, removable needle
29623-U
SGEオートシリンジ、固定ニードル、CTC/LEAP用
HAM80075
Hamilton® syringe
Sigma-Aldrich
227056
N,N-ジメチルホルムアミド
28614-U
Hamilton® 701Nシリンジ
polypropylene tube
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
pk of 50
solid phase extraction (SPE): suitable
2 mL
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析サンプル前処理
分析化学
固相抽出(SPE)・QuEChERS
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 6
57180-U
ポリエチレン(PE)製フリット、多孔性、孔径20μm
52791-U
PEフリット付きの空のポリプロピレンSPEチューブ
57026
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
54220-U
57178
57020-U
SPEチューブアダプター