Merck
57607-U
Supelco
空リバーシブル型SPEチューブ、非フルオラスポリプロピレン
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥17,600
¥17,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥17,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
¥17,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
詳細
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
包装
pk of 50
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
空リバーシブル型SPEチューブ、非フルオラスポリプロピレンは、マイコトキシンである食品中のオクラトキシンAの固相抽出の構成要素として使用でき、その後、このマイコトキシンは高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で分析されます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of an oligosorbent for detection of ochratoxin A.
Rhouati A, et al.
Food Control, 22(11), 1790-1796 (2011)