57241
別名:
SPEリザーバー
¥9,030
1 of 10
Supelco
57020-U
SPEチューブアダプター
57242
空SPEチューブ (フリッツ無)
54221-U
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
57240-U
57024
54258-U
大容量SPEリザーバー
57180-U
ポリエチレン(PE)製フリット、多孔性、孔径20μm
57022
57023
57608-U
空リバーシブル型SPEチューブ、非フルオラスポリプロピレン
polypropylene
pk of 54
solid phase extraction (SPE): suitable
3 mL
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
57026
54220-U