Merck
54222-U
Supelco
ポリプロピレン製エンプティSPEチューブ、PEフリット(多孔性、孔径20μm)付き
volume 6 mL, pre-fritted, pk of 100
別名:
6 mL容SPE製フリット付き空チューブ, 100本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene
詳細
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 100
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
ポアサイズ
20 μm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エンプティSPEチュ-ブにはお手持ちのSPEを充填してご使用ください。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート