Merck
57240-U
Supelco
空SPEチューブ (フリッツ無)
volume 1 mL, pk of 108
別名:
SPEリザーバー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
108 EA
¥15,900
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
108 EA
¥15,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene
品質水準
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
SPEチュ-ブアダプタ-と組み合わせることで、標準的なSPEカ-トリッジの上にエンプティSPEチュ-ブを重ねて使用できます。エンプティSPEチュ-ブはサンプル負荷量が多いときにリザ-バ-として働きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)