Merck
29385-U
Supelco
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
volume 2 mL, amber glass vial, PTFE/silicone septum (bonded to cap)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥7,680
¥7,680
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥7,680
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥7,680
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/silicone septum (bonded to cap)
amber glass vial
blue polypropylene cap
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.