Merck
29441-U
Supelco
認証済みガラス製インサート、12 x 32 mm、広口バイアル用
volume 0.35 mL, clear glass insert (flat bottom), O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,010
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,010
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear glass insert (flat bottom)
詳細
flat bottom
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
6 mm × 31 mm
容量
0.35 mL
フィッティング
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
広口インサートは、クリンプシール、スナップリング、9mmスレッドのビン(内径6.0mm)に適合します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael A Stravs et al.
Environmental science & technology, 53(8), 4265-4273 (2019-03-16)
Biotransformation of chemical pollutants is an ecological process requiring multifunctionality (multiple metabolic pathways) and, potentially, high biodiversity. Phytoplankton communities are highly diverse functionally and taxonomically and co-occur with complex mixtures of organic pollutants in aquatic environments. Here, we investigated how
資料
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
Learn how the Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column meets the system suitability criteria outlined in the USP monograph for the fluticasone propionate assay.
Discover the efficient separation six nitrosamine impurities with high reproducibility and precise detection to ensure accurate analysis for regulatory compliance.