Merck
29319-U
Supelco
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
9 mm cap, PTFE/silicone septum, dark blue polypropylene cap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,520
¥3,520
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,520
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥3,520
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/silicone septum
dark blue polypropylene cap
特徴
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 9 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)