物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80300
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton®シリンジには、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプがあります。正確な容量を送達することができます。プランジャーは最高品質です。
アプリケーション
カラム液体クロマトグラフィーを用いたアニリン及びフェノールの分析におけるサンプル分注に使用されています。また、溶媒マイクロ抽出(SME)及び高速ガスクロマトグラフィー(GC)分析のための有機塩素系殺虫剤抽出の再現性を高める、チャニーアダプターも装着できます。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of a rapid screening technique for organochlorine pesticides using solvent microextraction (SME) and fast gas chromatography (GC).
Analyst, 125.11 , 1943-1948 (2000)
Column liquid chromatography of some substituted anilines and phenols.
Chromatographia, 6.1, 3-6 (1973)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)