Merck
29653-U
Supelco
認証バイアルキット、低吸着 (LA)、2 mL、100本入り
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
別名:
低吸着バイアルキット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥8,970
¥8,970
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥8,970
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥8,970
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
物質
amber glass vial (with marking spot)
light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
natural PTFE/silicone septa
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supelco社の新しい低吸着(LA)ビンは、ビンのガラス表面にある水酸基の数を減らす工程を使用して製造しているため、分析の定量性を向上させ、サンプルのpHシフトを最小化しながら表面活性を著しく低下させています。このプロセスでは、サンプルを汚染して痕跡分析を妨げるおそれがあるナトリウムやほう素などの望ましくない表面金属を取り除くこともできます。ビンの表面活性を低下させるその他の方法とは異なり、LAビンの表面活性は製造プロセスで除去されており、化学的な表面処理ではありません。
これらのビンと密封装置は、HPLC、GC/MS、およびLC/MS用途に最適な性能を発揮するようにデザイン、設計、および製造されています。ビン系のすべての部品(ビン、キャップ、および隔壁)がサンプルと接触する可能性があり、分析結果に大きな影響を及ぼします。
MSQポリプロピレンキャップ/PTFEシリコーン隔壁が付いたLAビンを使用することをお勧めします。このキャップと隔壁の組み合わせは、質量分析に使用することを意図して設計されました。市販されている他のキャップや隔壁と比較して、ほとんどまたはまったくバックグラウンド汚染がありません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
すべて表示
プロトコル
マリファナ添加食品の有効性試験は、関連するマトリックスが複雑であるために分析ラボが直面している重要な問題です。そのような食品中の活性成分濃度は数ppmから3.5 ppthに及ぶことがあります。このアプリケーションでは、活性化合物を抽出、HPLC-UV分析した例を示します。
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.