安全性情報
27000
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
別名:
PK100 2ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥16,100
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Taghipour et al.
Research in pharmaceutical sciences, 9(6), 407-420 (2015-09-05)
Double emulsion solvent evaporation technique is one of the most attractive methods used to prepare micro and nanoparticles in pharmaceutical areas of interest, but because of the effects of many formulation factors on the size and release behavior of the
Xule Yang et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-23)
Because of the nontoxic solvents contained in CO2-in-water emulsions, porous polymer composites templated from these emulsions are conducive for bio-applications. Herein, bio-active rod-like calcium-organic framworks (Ca-BDC MOFs, BDC= 1,4-benzenedicarboxylate anion) particles co-stabilized CO2-in-water high internal phase emulsion (C/W HIPE) in