安全性情報
23207
Supelco
Space Saver(保存用ラック)
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
別名:
バイアル用プラスチックラック(5個入り)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥22,000
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥22,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
red polypropylene rack
詳細
vial size: 2 mL
特徴
positions 50 vials per rack
包装
pkg of 5 ea
ラックL × W × H
192 mm × 100 mm × 23 mm
ウェル開口部
12.5 mm
適合性
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スクリューキャップビンとクリンプシールキャップビンに入れた試料を経済的かつ便利に保存します。空の状態でも満杯の状態でも、積み重ねることができます。120°Cでオートクレーブ処理が可能です。各ケースに5個のラックが入っています。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)